Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Varmeinaktiveret karakteriseret føtalt bovint serum (New Zealand)
Beskrivelse
New ’Zealands øer er beskyttet mod mange udefrakommende påvirkninger, både geografisk og biologisk. En fordel ved denne isolation er, at New Zealand har de færrest rapporterede kvægsygdomme i verden, hvilket gør Characterized FBS, New Zealand Origin til en fremragende kilde til bovint serum, da det giver større sikkerhed.
- Fuldstændig sporbarhed tilbage til den oprindelige kilde
- Lavt indhold af antistoffer og højt i vækstfaktorer
- Produceret ved brug af ægte poolteknologi, som minimerer variation fra flaske til flaske
Spezifikation
Spezifikation
| Yderligere analyser | Progesteron, Klorid, Insulin, Uorganisk Fosfor, PTH, Glukose, Kolesterol, Kobber, HDL, Magnesium, LDL, Selen, Triglycerider, IgG, Gamma Globulin, pH, Fosfolipider, Osmolalitet, Alkalisk Fosfatase, Jern, Lactat Percent, SG, SG, Dehydrogenase, PT. B1, B2, B6, Niacin, Biotin, Retinol, Caroten, Tocopherol, B12, Folat, Vitamin C, 1, 25 Dihydroxy D-vitamin, Total Protein, Albumin, Blod Urea Nitrogen |
| Farve | Amber |
| Indhold og opbevaring | Opbevar kl<– 10°°C; efter optøning opbevares ved 2 –8 °C. |
| Arter | Bovine |
| Alder | Fetal |
| Oprindelsesland | New Zealand |
| Form | Løsning |
| Format | Bottle |
| Produkttype | Fetal Bovine Serum |
| Mængde | 500 ml |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.