Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Hanks 1X Balanced Salt Solutions
Artikelnummer. 11546291
Mængde:
100 mL
500 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1000 mL
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen Calcium, Ingen magnesium
Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød
Ingen fenolrød
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
500ml
Pakke med 6
Med tilsætningsstoffer:
Fenolrød
Kalcium, Magnesium
Kalcium, Magnesium, Fenolrød
Phenol Red, Calcium, Magnesium
Artikelnummer. 11546291
Brand: Cytiva SH30588.02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Buffer cellekultur vækst med 1X balancerede saltopløsninger
  • Anvendes til vask og behandling af væv og celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance cGMP og ISO 9001:2000 Retningslinjer
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Hanks' Balanced Salt Solution
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Uden tilsætningsstoffer Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød
Endotoksin niveau =1.0EU/mL
pH 7,0 til 7,4
Mængde 1000 mL