Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Hanks 1X Balanced Salt Solutions
Beskrivelse
- Anvendes til vask og behandling af væv og celler
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | cGMP og ISO 9001:2000 Retningslinjer |
| Indhold og opbevaring | 15° til 30 °C |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Hanks' Balanced Salt Solution |
| Sterilitet | Sterile |
| Steriliseringsmetode | 0,1μ m Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Kalcium, Magnesium |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen fenolrød |
| Endotoksin niveau | =1.0EU/mL |
| Vis mere |