Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Hanks 1X Balanced Salt Solutions
Mængde:
100 ml
500 ml
1000 ml
6 x 500 ml
6 x 1000 ml
Med tilsætningsstoffer:
Fenolrød
Fenolrødt, calcium, magnesium, Calcium, Magnesium
Kalcium, Magnesium
Kalcium, Magnesium, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen Calcium, Ingen magnesium
Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød
Ingen fenolrød
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
500ml
Pakke med 6
Beskrivelse
- Anvendes til vask og behandling af væv og celler
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | cGMP og ISO 9001:2000 Retningslinjer |
| Indhold og opbevaring | 15° til 30 °C |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Hanks' Balanced Salt Solution |
| Steriliseringsmetode | 0,1μ m Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Kalcium, Magnesium |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen fenolrød |
| Endotoksin niveau | =1.0EU/mL |
| pH | 7,0 til 7,4 |
| Vis mere |