Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Skinke næringsstofblanding F12 Medier
Artikelnummer. p-7058054
Mængde:
1000 ml
500 ml
6 x 500 ml
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin
Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
Artikelnummer. 10235122
Brand: Cytiva SH30026.02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Støt cellekultur vækst med HyClone™ Ham's Nutrient Mixture F12 Media, fremstillet baseret på overensstemmelse med gældende god fremstillingspraksis (cGMP) for medicinsk udstyr og ISO 9001 retningslinjer.
  • System testet med Cytiva HyClone sera for at sikre produktets effektivitet og homogenitet
  • Alle produkter hydreres ved hjælp af renset procesvand og gennemgår sterilfiltrering
  • Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype Ham's Nutrient Mixture F12, med L-glutamin
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Mængde 1000 ml
Certificeringer/compliance cGMP, ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys
Oversigt Ham's F12, 1 X, med 1,00 mM L-glutamin