Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Skinke næringsstofblanding F12 Medier
Artikelnummer. 10580273
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
6 x 500 ml
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin
Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Med tilsætningsstoffer Pakningsstørrelse
10580273 500 ml Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat 500ml
10235122 1000 ml Glutamin 1000ml
11968075 6 x 500 ml Glutamin Pakke med 6
10700445 500 ml Glutamin 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10580273 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30526.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00 DKK
    79.60 DKK / 500ml
    Spare 112.40 DKK
    58% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Støt cellekultur vækst med HyClone™ Ham's Nutrient Mixture F12 Media, fremstillet baseret på overensstemmelse med gældende god fremstillingspraksis (cGMP) for medicinsk udstyr og ISO 9001 retningslinjer.
  • System testet med Cytiva HyClone sera for at sikre produktets effektivitet og homogenitet
  • Alle produkter hydreres ved hjælp af renset procesvand og gennemgår sterilfiltrering
  • Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype Hams F12 Medium, Kaighns modifikation
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance cGMP, ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys
Oversigt Hams F12, Kaighns modifikation