Få mere at vide
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (USA)
Artikelnummer. 17286896
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
Bestrålet
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Forarbejdning Pakningsstørrelse
17286896 500 ml Bestrålet (30 til 45 doser) -
10295162 100 ml Ingen 100ml
12399852 100 ml Varme inaktiveret 100ml
10570083 500 ml Ingen 500ml
12329862 500 ml Bestrålet 500ml
16281102 500 ml Bestrålet (25 til 40 doser) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17286896 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30109.03IR3045
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Designet til fibroblastapplikationer, supplerer cellekulturvækst med amerikanske kilder HyClone™ FetalClone™ III Serum, det mest anvendelige føtal bovint serum (FBS) alternativ.
  • Økonomisk alternativ til FBS
  • Ydeevne sammenlignelig med FBS
  • Høj parti-til-lot-konsistens
  • Lave niveauer af endotoksin og hæmoglobin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Albumin
Certificeringer/compliance Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2 til 8 °C.
Oprindelsesland USA
Form Væske
Produkttype FBS erstatningsserum
Mængde 500 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
Forarbejdning Bestrålet (30 til 45 doser)
Testet for Blåtunge
Endotoksin koncentration ≤10 EU/ml
Varme inaktiveret Nej
Hæmoglobinkoncentration ≤20 mg/dL
IgG niveauer Typisk mindre end 2μ g/ml
Produktlinje HyClone
Mycoplasma påvist Nej
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret