Få mere at vide
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (USA)
Mængde:
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
Bestrålet
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Beskrivelse
- Økonomisk alternativ til FBS
- Ydeevne sammenlignelig med FBS
- Høj parti-til-lot-konsistens
- Lave niveauer af endotoksin og hæmoglobin
Tekniske data
Tekniske data
| Yderligere analyser | Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactat Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blod Urea Nitrogen, Kreatinin, Total Bilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, Uorganisk fosfor, Osmolalitet, Pcent, IGronation, IGron, jern, |
| Certificeringer/compliance | Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter |
| Indhold og opbevaring | Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2 til 8 °C. |
| Oprindelsesland | USA |
| Produkttype | FBS erstatningsserum |
| Mængde | 500 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Sekventielt filtreret, 100 nm |
| Forarbejdning | Bestrålet (25 til 40 doser) |
| Testet for | Blåtunge, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Kvæg RSV, BVDV, Cytopatogene midler, Hemadsorberende midler, Rabies virus, Reovirus |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Faresætning
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- UNKNOWN ACUTE-9.9% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 9.9% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.