Få mere at vide
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (USA)
Mængde:
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
Bestrålet
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Beskrivelse
- Economical alternative to FBS
- Performance comparable with FBS
- High lot-to-lot consistency
- Low endotoxin and hemoglobin levels
Tekniske data
Tekniske data
| Yderligere analyser | Gamma Globulin,Alkaline Phosphatase,Lactate Dehydrogenase,SGPT,SGOT,pH,Total Protein,Albumin,Blood Urea Nitrogen,Creatinine,Total Bilirubin,Sodium,Potassium,Calcium,Chloride,Inorganic Phosphorus,Osmolality,Iron,TIBC,Percent Iron Saturation,Glucose,IgG |
| Certificeringer/compliance | Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities |
| Indhold og opbevaring | Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C. |
| Oprindelsesland | United States |
| Produkttype | FBS Replacement Serum |
| Mængde | 500 ml |
| Sterilitet | Sterile |
| Steriliseringsmetode | Sequential-filtered, 100 nm |
| Forarbejdning | Bestrålet |
| Testet for | Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Faresætning
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- UNKNOWN ACUTE-9.9% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 9.9% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.