Få mere at vide
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (USA)
Artikelnummer. 10295162
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
Bestrålet
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Forarbejdning unitSize
10295162 100 ml Ingen 100ml
12399852 100 ml Varme inaktiveret 100ml
10570083 500 ml Ingen 500ml
12329862 500 ml Bestrålet 500ml
16281102 500 ml Bestrålet (25 til 40 doser) -
17286896 500 ml Bestrålet (30 til 45 doser) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10295162 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30109.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til fibroblastapplikationer, supplerer cellekulturvækst med amerikanske kilder HyClone™ FetalClone™ III Serum, det mest anvendelige føtal bovint serum (FBS) alternativ.
  • Økonomisk alternativ til FBS
  • Ydeevne sammenlignelig med FBS
  • Høj parti-til-lot-konsistens
  • Lave niveauer af endotoksin og hæmoglobin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Albumin, Alkalisk fosfatase, Blod Urea Nitrogen, Kalcium, Chlorid, Kreatinin, Gamma Globulin, Glukose, IgG, Uorganisk fosfor, Jern, Lactat dehydrogenase, Osmolalitet, Procent jernmætning, pH, Kalium, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Total bilirubin, Totalt protein
Certificeringer/compliance Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2 til 8 °C.
Oprindelsesland USA
Produkttype FBS erstatningsserum
Mængde 100 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
Forarbejdning Ingen
Testet for Blåtunge, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Kvæg RSV, BVDV, Cytopatogene midler, Hemadsorberende midler, Rabies virus, Reovirus
Endotoksin koncentration ≤10 EU/ml
Varme inaktiveret Nej
Hæmoglobinkoncentration ≤20 mg/dL
IgG niveauer Typisk mindre end 2μ g/ml
Produktlinje HyClone
Mycoplasma påvist Nej
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret