Få mere at vide
Cytiva HyClone™ FetalClone™ II Serum (USA)
Artikelnummer. 10326762
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 10326762
Brand: Cytiva SH30066.03
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udviklet til vækst af CHO celler og derivater, supplerer cellekulturvækst med amerikanske kilder HyClone™ FetalClone™ II Serum, et føtalt bovint serum (FBS) alternativ, der indeholder yderligere vækstfaktorer og kosttilskud end basisformuleringer.
  • Økonomisk alternativ til FBS
  • Ydeevne sammenlignelig med FBS
  • Høj parti-til-lot-konsistens
  • Lave niveauer af endotoksin og hæmoglobin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Albumin, Alkalisk  fosfatase, Blod Urea Nitrogen, Kalcium, Chlorid, Kreatinin, Gamma Globulin, Glukose, IgG, Uorganisk fosfor, Jern, Lactat dehydrogenase, Osmolalitet, Procent jernmætning, pH, Kalium, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Total bilirubin, Totalt protein
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C.
Oprindelsesland USA
Produkttype FBS erstatningsserum
Mængde 500 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
Forarbejdning Ingen
Testet for Blåtunge, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Kvæg RSV, BVDV, Cytopatogene midler, Hemadsorberende midler, Rabies virus, Reovirus
Endotoksin koncentration ≤10 EU/ml
Varme inaktiveret Nej
Hæmoglobinkoncentration ≤20 mg/dL
IgG niveauer Typisk mindre end 2μ g/ml
Mycoplasma påvist Nej
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret