Få mere at vide
Cytiva HyClone™ FetalClone™ II Serum (USA)
Artikelnummer. 17662065
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
Bestrålet
HI, Irr - 25 til 40 doser
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Forarbejdning Pakningsstørrelse
17662065 500 ml HI, Irr - 25 til 40 doser -
12339772 100 ml Varme inaktiveret 100ml
14850841 500 ml Bestrålet 500ml
16291072 500 ml Bestrålet (25 til 40 doser) 500ml
17256886 500 ml Bestrålet (30 til 45 doser) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17662065 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30066.03IH2540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Optimeret til vækst af CHO celler og derivater.
  • Økonomisk alternativ til FBS
  • Ydeevne sammenlignelig med FBS
  • Høj parti-til-lot-konsistens
  • Lave niveauer af endotoksin og hæmoglobin
  • demonstreret ydeevne med en række cellelinjer, herunder hybridomer, CHO , BHK-21, NSO, MRC-5 og Vero celler
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Yderligere analyser Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactat Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blod Urea Nitrogen, Kreatinin, Total Bilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, Uorganisk Phosphorus, Osmolalitet, Jern, TIBC, Ironse Saturation, G Ironse Saturation Procent,
    Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2 til 8 °C.
    Oprindelsesland USA
    Produkttype FBS erstatningsserum
    Mængde 500 ml
    Sterilitet Steril
    Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
    Forarbejdning HI, Irr - 25 til 40 doser
    Testet for Blåtunge, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Kvæg RSV, BVDV, Cytopatogene midler, Hemadsorberende midler, Rabies virus, Reovirus
    Endotoksin koncentration ≤10 EU/ml
    Varme inaktiveret Ja
    Hæmoglobinkoncentration ≤20 mg/dL
    IgG niveauer Typisk mindre end 2μ g/ml
    Produktlinje HyClone
    Mycoplasma påvist Nej
    USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret