Få mere at vide
Cytiva HyClone™ FetalClone™ II Serum (USA)
Artikelnummer. 10041492
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10041492 100 ml 100ml
10326762 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10041492 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30066.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Udviklet til vækst af CHO celler og derivater, supplerer cellekulturvækst med amerikanske kilder HyClone™ FetalClone™ II Serum, et føtalt bovint serum (FBS) alternativ, der indeholder yderligere vækstfaktorer og kosttilskud end basisformuleringer.
  • Økonomisk alternativ til FBS
  • Ydeevne sammenlignelig med FBS
  • Høj parti-til-lot-konsistens
  • Lave niveauer af endotoksin og hæmoglobin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Albumin, Alkalisk fosfatase, Blod Urea Nitrogen, Kalcium, Chlorid, Kreatinin, Gamma Globulin, Glukose, IgG, Uorganisk fosfor, Jern, Lactat dehydrogenase, Osmolalitet, Procent jernmætning, pH, Kalium, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Total bilirubin, Totalt  protein
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C.
Arter Bovine
Alder 16 to 22 Weeks
Oprindelsesland USA
Form Frozen
Format Bottle
Produkttype FBS erstatningsserum
Mængde 100 ml
Serum behandling Standard (Sterile-filtered)
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
Forarbejdning Ingen
Testet for Blåtunge, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Kvæg RSV, BVDV, Cytopatogene midler, Hemadsorberende midler, Rabies virus, Reovirus
Endotoksin koncentration ≤10 EU/ml
Varme inaktiveret Nej
Hæmoglobinkoncentration ≤20 mg/dL
IgG niveauer Typisk mindre end 2μ g/ml
Mycoplasma påvist Nej
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret
Gamma-irradiated No