Få mere at vide
Cytiva HyClone™ FetalClone™ I Serum (USA)
Artikelnummer. p-7058048
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Varme inaktiveret:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Varme inaktiveret Pakningsstørrelse
10275022 100 ml Nej 100ml
10780245 500 ml Nej 500ml
12329832 100 ml Ja 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10275022 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30080.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Optimeret til vækst af hybridomer, suppler cellekulturvækst med amerikansk kilde HyClone™ FetalClone™ I Serum, et føtalt bovint serum (FBS) alternativ, der indeholder sammenlignelige IgG-niveauer med dem, der findes i FBS.
  • Økonomisk alternativ til FBS
  • Ydeevne sammenlignelig med FBS
  • Høj parti-til-lot-konsistens
  • Lave niveauer af endotoksin og hæmoglobin
  • Demonstreret ydeevne med en række cellelinjer, inklusive hybridomer, CHO , BHK-21, NSO, MRC-5 og Vero celler
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Yderligere analyser Albumin, Alkalisk fosfatase, Blod Urea Nitrogen, Kalcium, Chlorid, Kreatinin, Gamma Globulin, Glukose, IgG, Uorganisk fosfor, Jern, Lactat dehydrogenase, Osmolalitet, Procent jernmætning, pH, Kalium, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Total bilirubin, Totalt protein
    Certificeringer/compliance Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
    Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C.
    Oversigt FetalClone I Serum (USA)
    Oprindelsesland USA
    Produkttype FBS erstatningsserum
    Mængde 100 ml
    Sterilitet Steril
    Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
    Testet for Blåtunge, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Kvæg RSV, BVDV, Cytopatogene midler, Hemadsorberende midler, Rabies virus, Reovirus
    Endotoksin koncentration ≤10 EU/ml
    Varme inaktiveret Nej
    Hæmoglobinkoncentration ≤20 mg/dL
    IgG niveauer Typisk mindre end 2 μg/ml
    Mycoplasma påvist Nej
    USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret