Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Fetal Clone III Serum
Artikelnummer. 12852936
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12852936 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 12852936 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30109.03IH2540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Yderligere analyser Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactat Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blod Urea Nitrogen, Kreatinin, Total Bilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, Uorganisk Phosphorus, Osmolalitet, Jern, TIBC, Ironse Saturation, G Ironse Saturation Procent,
Certificeringer/compliance Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C.
Oversigt FetalClone III Serum (USA) Varme inaktiveret
Oprindelsesland USA
Produkttype FBS erstatningsserum
Mængde 500 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
Forarbejdning Varme inaktiveret
Testet for Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogene midler, Hæmadsorberende midler, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoksin koncentration ≤10 EU/ml
Til brug med (applikation) Designet til fibroblastapplikationer, supplerer cellekulturvækst
Varme inaktiveret Ja
Hæmoglobinkoncentration ≤20 mg/dL
IgG niveauer Typisk mindre end 2μ g/ml
Mycoplasma påvist Nej
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret