Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Fetal Clone I Serum
Artikelnummer. 16291092
Skift visning
Mængde:
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 doser)
Bestrålet
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Forarbejdning Pakningsstørrelse
16291092 500 ml Bestrålet (25 til 40 doser) -
11940958 500 ml Varme inaktiveret 500ml
12359832 500 ml Bestrålet 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16291092 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30080.03IR2540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
HyClone™ FetalClone™ I er et føtalt bovint serumalternativ optimeret til vækst af hybridomer med sammenlignelige IgG-niveauer som dem, der findes i FBS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactat Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blod Urea Nitrogen, Kreatinin, Total Bilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, Uorganisk Phosphorus, Osmolalitet, Jern, TIBC, Ironse Saturation, G Ironse Saturation Procent,
Certificeringer/compliance Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C.
Oprindelsesland USA
Mængde 500 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
Forarbejdning Bestrålet (25 til 40 doser)
Testet for Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogene midler, Hæmadsorberende midler, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoksin koncentration ≤10 EU/ml
Varme inaktiveret Nej
Hæmoglobinkoncentration ≤20 mg/dL
IgG niveauer Typisk mindre end 2μ g/ml
Mycoplasma påvist Nej
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret