Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Fetal Clone I Serum
Artikelnummer. 12359832
Mængde:
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 doser)
Bestrålet
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 12359832
Brand: Cytiva SH30080.03IR
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
HyClone™ FetalClone™ I er et føtalt bovint serumalternativ optimeret til vækst af hybridomer med sammenlignelige IgG-niveauer som dem, der findes i FBS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Iron Saturation, Glucose, IgG
Certificeringer/compliance Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Indhold og opbevaring Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Oversigt FetalClone I Serum (U.S.) Irradiated
Oprindelsesland United States
Produkttype FBS Replacement Serum
Mængde 500 ml
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetode Sequential-filtered, 100 nm, Irradiated
Forarbejdning Bestrålet
Testet for Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Endotoksin koncentration ≤ 10 EU/mL
Varme inaktiveret No
Hæmoglobinkoncentration ≤ 20 mg/dL
IgG niveauer Typically less than 2 μg/mL
Mycoplasma påvist No
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA Inspected