Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Fetal Bovin Serum (US), Standard
Artikelnummer. p-8263041
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet, 25 til 40 doser
Gammabestråling
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Forarbejdning Pakningsstørrelse
11511851 100 ml Ingen 100ml
12399842 100 ml Varme inaktiveret 100ml
16271102 500 ml Bestrålet, 25 til 40 doser -
11521851 500 ml Ingen 500ml
12309852 500 ml Varme inaktiveret 500ml
12339852 500 ml Gammabestråling 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11511851 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30088.02
Suppler cellekulturvækst med cellekulturkvalitet af amerikansk kvalitet Cytiva HyClone™ Standard føtalt bovint serum (FBS)
  • Støtte cellekultur vækst
  • Standard karakter
  • Aseptisk pakket i klasse 100 renrum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactat Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blod Urea Nitrogen, Kreatinin, Total Bilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, Uorganisk Fosfor, Osmolalitet, Jern, TIBC, IgG
Certificeringer/compliance Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C.
Oversigt Standard føtalt bovint serum, amerikansk oprindelse
Oprindelsesland USA
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 100 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
Grad Standard
Forarbejdning Ingen
Testet for Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogene midler, Hæmadsorberende midler, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoksin koncentration Kun til information
Varme inaktiveret Nej
Hæmoglobinkoncentration Kun til information
Mycoplasma påvist Nej
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret