Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Fetal Bovin Serum (US), Standard
Beskrivelse
- Støtte cellekultur vækst
- Standard karakter
- Aseptisk pakket i klasse 100 renrum
Tekniske data
Tekniske data
| Yderligere analyser | Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactat Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blod Urea Nitrogen, Kreatinin, Total Bilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, Uorganisk Fosfor, Osmolalitet, Jern, TIBC, IgG |
| Certificeringer/compliance | Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter |
| Farve | Amber |
| Indhold og opbevaring | Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C. |
| Arter | Bovine |
| Alder | Fetal |
| Oprindelsesland | USA |
| Form | Frozen |
| Format | Bottle |
| Produkttype | Fetal Bovine Serum |
| Vis mere |