Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Fetal Bovin Serum (US), Standard
Artikelnummer. 12339852
Mængde:
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet, 25 til 40 doser
Gammabestrålet
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 12339852
Brand: Cytiva SH30088.03IR
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Suppler cellekulturvækst med cellekulturkvalitet af amerikansk kvalitet Cytiva HyClone™ Standard føtalt bovint serum (FBS)
  • Support cell culture growth
  • Standard grade
  • Aseptically packaged in Class 100 cleanroom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, IgG
Certificeringer/compliance Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Indhold og opbevaring Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Oversigt Standard Fetal Bovine Serum, US Origin
Oprindelsesland United States
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 500 ml
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetode Sequential-filtered, 100 nm
Grad Standard
Forarbejdning Gammabestrålet
Testet for Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Endotoksin koncentration For Information Only
Varme inaktiveret No
Hæmoglobinkoncentration For Information Only
Mycoplasma påvist No
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA Inspected