Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Fetal Bovin Serum (US), Standard
Artikelnummer. 12309852
Mængde:
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet, 25 til 40 doser
Gammabestrålet
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 12309852
Brand: Cytiva SH30088.03HI
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Suppler cellekulturvækst med cellekulturkvalitet af amerikansk kvalitet Cytiva HyClone™ Standard føtalt bovint serum (FBS)
  • Støtte cellekultur vækst
  • Standard karakter
  • Aseptisk pakket i klasse 100 renrum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactat Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blod Urea Nitrogen, Kreatinin, Total Bilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, Uorganisk Fosfor, Osmolalitet, Jern, TIBC, IgG
Certificeringer/compliance Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C.
Oversigt Standard føtalt bovint serum, amerikansk oprindelse
Oprindelsesland USA
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 500 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
Grad Standard
Forarbejdning Varme inaktiveret
Testet for Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogene midler, Hæmadsorberende midler, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoksin koncentration Kun til information
Varme inaktiveret Ja
Hæmoglobinkoncentration Kun til information
Mycoplasma påvist Nej
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret