Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Fetal Bovin Serum (US), dialyseret
Mængde:
50 ml
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Gamma Irr, 25 til 40 doser
Gammabestrålet
HI, Irr - 25 til 40 doser
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Beskrivelse
Øg væksten af celler med amerikansk oprindelse HyClone™ Dialyseret føtalt bovint serum (FBS), udtømt for små molekyler (mindre end 10.000 MW) og filtreret gennem sekventielle 100 nm (μ0,1 m) porestørrelsesklassificerede filtre.
Tekniske data
Tekniske data
| Yderligere analyser | 25 Dihydroxy D-vitamin, Albumin, Alkalisk fosfatase, B1 |
| Certificeringer/compliance | EMEA-certificeret |
| Indhold og opbevaring | Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C. |
| Oprindelsesland | USA |
| Specialitet Type | Dialyseret |
| Mængde | 500 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Sekventielt filtreret, 100 nm |
| Grad | Specialitet filtreret |
| Forarbejdning | Gamma Irr, 25 til 40 doser |
| Vis mere |