Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Fetal Bovin Serum (US), dialyseret
Artikelnummer. 11521841
Mængde:
50 ml
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Gamma Irr, 25 til 40 doser
Gammabestrålet
HI, Irr - 25 til 40 doser
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11521841
Brand: Cytiva SH30079.02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til applikationer, der kræver serum uden komponenter med lav molekylvægt.
Øg væksten af celler med amerikansk oprindelse HyClone™ Dialyseret føtalt bovint serum (FBS), udtømt for små molekyler (mindre end 10.000 MW) og filtreret gennem sekventielle 100 nm (μ0,1 m) porestørrelsesklassificerede filtre.
  • Anvendes i applikationer, der kræver serum udtømt fra komponenter med lav molekylvægt på mindre end Mr. 10 000
  • Serumet udsættes for dialyse gennem en diafiltreringsproces, der reducerer koncentrationer af små molekyler såsom nukleotider og aminosyrer, der er nødvendige for alternative biokemiske overlevelsesveje
  • Processen reducerer hypoxanthin- og thymidinkoncentrationer til under påviselige niveauer
  • Selvom det giver de samme resultater, er en væsentlig forskel mellem diafiltrering og traditionel dialyse, at drivkraften for diafiltrering er hydrostatisk tryk snarere end koncentrationsgradienten for traditionel dialyse
  • Overvågning af glukosekoncentrationer kontrollerer omhyggeligt diafiltreringsprocessen
  • Glucosekoncentrationen, som er repræsentativ for omfanget af dialyse, rapporteres for hvert parti serum
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Yderligere analyser 1, 25 Dihydroxy D-vitamin, Albumin, Alkalisk fosfatase, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blod Urea Nitrogen, Kalcium, Caroten, Chlorid, Kolesterol, Kobber, Kreatinin, Folat, Gamma Globulin, Glukose, HDL, IgG, Uorganisk fosfor, Insulin, Jern, Lactat dehydrogenase, LDL, Magnesium, Niacin, Osmolalitet, Procent mætning, pH, Fosfolipider, Kalium, Progesteron, Retinol, Selen, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Tocopherol, Total bilirubin, Totalt protein, Triglycerider, C-vitamin
    Certificeringer/compliance EMEA-certificeret
    Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C.
    Oversigt Dialyseret føtalt bovint serum, amerikansk oprindelse, ingen
    Oprindelsesland USA
    Specialitet Type Dialyseret
    Mængde 100 ml
    Sterilitet Steril
    Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
    Grad Specialitet filtreret
    Forarbejdning Ingen
    Testet for Blåtunge, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Kvæg RSV, BVDV, Cytopatogene midler, Hemadsorberende midler, Rabies virus, Reovirus
    Endotoksin koncentration ≤10 EU/ml
    Varme inaktiveret Nej
    Hæmoglobinkoncentration ≤10 mg/dL
    Mycoplasma påvist Nej
    USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret