Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Fetal Bovin Serum (US), dialyseret
Mængde:
50 ml
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Gamma Irr, 25 til 40 doser
Gammabestrålet
HI, Irr - 25 til 40 doser
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Beskrivelse
Øg væksten af celler med amerikansk oprindelse HyClone™ Dialyseret føtalt bovint serum (FBS), udtømt for små molekyler (mindre end 10.000 MW) og filtreret gennem sekventielle 100 nm (μ0,1 m) porestørrelsesklassificerede filtre.
Tekniske data
Tekniske data
| Yderligere analyser | 1, 25 Dihydroxy D-vitamin, Albumin, Alkalisk fosfatase, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blod Urea Nitrogen, Kalcium, Caroten, Chlorid, Kolesterol, Kobber, Kreatinin, Folat, Gamma Globulin, Glukose, HDL, IgG, Uorganisk fosfor, Insulin, Jern, Lactat dehydrogenase, LDL, Magnesium, Niacin, Osmolalitet, Procent mætning, pH, Fosfolipider, Kalium, Progesteron, Retinol, Selen, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Tocopherol, Total bilirubin, Totalt protein, Triglycerider, C-vitamin |
| Certificeringer/compliance | EMEA-certificeret |
| Indhold og opbevaring | Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C. |
| Oversigt | Dialyseret føtalt bovint serum, amerikansk oprindelse, ingen |
| Oprindelsesland | USA |
| Specialitet Type | Dialyseret |
| Mængde | 500 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Sekventielt filtreret, 100 nm |
| Grad | Specialitet filtreret |
| Vis mere |