Få mere at vide
Cytiva Hyclone™ Defineret føtalt bovint serum (US)
Artikelnummer. 17276886
Mængde:
50 ml
100 mL
500 mL
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
Bestrålet
HI, Irr - 25 to 40 doses
Ingen
Irradiated (25 to 40 doses)
Varme inaktiveret
Varmeinaktiveret/bestrålet
Dimensione della confezione:
100ml
500ml
50ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17276886
Marca: Cytiva SH30070.02IR2540
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Anvendes som serum-supplement til in vitro cellekultur af eukaryote celler
  • Maximize cell culture growth
  • Tested for endotoxin, hemoglobin, and additional biochemical assays
  • Filtered through serial 40 nm pore-size rated filters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Yderligere analyser 1, Calcium, Carotene, Chloride, Cholesterol, Copper, Creatinine, Folate, Gamma Globulin, Glucose, HDL, 25 Dihydroxy Vitamin D, IgG, Inorganic Phosphorus, Insulin, Iron, Lactate Dehydrogenase, LDL, Magnesium, Niacin, Osmolality, Percent Saturation, Albumin, pH, Phospholipids, Potassium, Progesterone, Retinol, Selenium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Alkaline Phosphatase, Tocopherol, Total Bilirubin, Total Protein, Triglycerides, Vitamin C, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blood Urea Nitrogen
Certificeringer/compliance Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Indhold og opbevaring Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
Oprindelsesland United States
Form Liquid
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 100 mL
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetode Sequential-filtered, 40 nm
Grad Defined
Forarbejdning Irradiated (25 to 40 doses)
Testet for Bluetongue
Endotoksin koncentration ≤ 10 EU/mL
Varme inaktiveret No
Hæmoglobinkoncentration ≤ 10 mg/dL
Produktlinje HyClone
Mycoplasma påvist No
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA Inspected
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato