Få mere at vide
Cytiva Hyclone™ Defineret føtalt bovint serum (US)
Artikelnummer. 17266886
Mængde:
50 ml
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
Bestrålet
Bestrålet (25 til 40 doser)
HI, Irr - 25 til 40 doser
Ingen
Varme inaktiveret
Varmeinaktiveret/bestrålet
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 17266886
Brand: Cytiva SH30070.02IH2540
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som serum-supplement til in vitro cellekultur af eukaryote celler
  • Maximize cell culture growth
  • Tested for endotoxin, hemoglobin, and additional biochemical assays
  • Filtered through serial 40 nm pore-size rated filters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser 1, Calcium, Carotene, Chloride, Cholesterol, Copper, Creatinine, Folate, Gamma Globulin, Glucose, HDL, 25 Dihydroxy Vitamin D, IgG, Inorganic Phosphorus, Insulin, Iron, Lactate Dehydrogenase, LDL, Magnesium, Niacin, Osmolality, Percent Saturation, Albumin, pH, Phospholipids, Potassium, Progesterone, Retinol, Selenium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Alkaline Phosphatase, Tocopherol, Total Bilirubin, Total Protein, Triglycerides, Vitamin C, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blood Urea Nitrogen
Certificeringer/compliance Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Indhold og opbevaring Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
Oprindelsesland United States
Form Liquid
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 100 ml
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetode Sequential-filtered, 40 nm
Grad Defined
Forarbejdning HI, Irr - 25 til 40 doser
Testet for Bluetongue
Endotoksin koncentration ≤ 10 EU/mL
Varme inaktiveret Yes
Hæmoglobinkoncentration ≤ 10 mg/dL
Produktlinje HyClone
Mycoplasma påvist No
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA Inspected