Få mere at vide
Cytiva Hyclone™ Defineret føtalt bovint serum (US)
Mængde:
50 ml
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
Bestrålet
Bestrålet (25 til 40 doser)
HI, Irr - 25 til 40 doser
Ingen
Varme inaktiveret
Varmeinaktiveret/bestrålet
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Beskrivelse
- Maksimer cellekulturvækst
- Testet for endotoksin, hæmoglobin og yderligere biokemiske assays
- Filtreret gennem serielle 40 nm porestørrelsesklassificerede filtre
Tekniske data
Tekniske data
| Yderligere analyser | 25 Dihydroxy D-vitamin, Albumin, Alkalisk fosfatase, B1 |
| Certificeringer/compliance | Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter |
| Indhold og opbevaring | Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2 til 8 °C. |
| Oprindelsesland | USA |
| Produkttype | Fetal Bovine Serum |
| Mængde | 500 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Sekventielt filtreret, 40 nm |
| Grad | Defineret |
| Forarbejdning | Bestrålet (30 til 45 doser) |
| Vis mere |