Få mere at vide
Cytiva Hyclone™ Defineret føtalt bovint serum (US)
Artikelnummer. 12389782
Mængde:
50 ml
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
Bestrålet
Bestrålet (25 til 40 doser)
HI, Irr - 25 til 40 doser
Ingen
Varme inaktiveret
Varmeinaktiveret/bestrålet
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 12389782
Brand: Cytiva SH30070.02HI
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som serum-supplement til in vitro cellekultur af eukaryote celler
  • Maksimer cellekulturvækst
  • Testet for endotoksin, hæmoglobin og yderligere biokemiske assays
  • Filtreret gennem serielle 40 nm porestørrelsesklassificerede filtre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Progesteron, Insulin, Kolesterol, HDL, LDL, Triglycerider, Gamma Globulin, Fosfolipider, Alkalisk Fosfatase, Lactat Dehydrogenase, SGPT, SGOT, B1, B2, B6, Niacin, Biotin, Retinol, Caroten, Tocopherol, Vitamin-C-vitamin,2,2,1,2,1 D, pH, Total Protein, Albumin, Blod Urea Nitrogen, Kreatinin, Total Bilirubin, Uorganisk fosfor, Selen, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, Magnesium, Glukose, Kobber, Osmolalitet, Jern, TIBC, Procent G-mætning, Ig
Certificeringer/compliance Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2 til 8 °C.
Oprindelsesland USA
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 100 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 40 nm
Grad Defineret
Forarbejdning Varme inaktiveret
Testet for Blåtunge, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Kvæg RSV, BVDV, Cytopatogene midler, Hemadsorberende midler, Rabies virus, Reovirus
Endotoksin koncentration ≤10 EU/ml
Varme inaktiveret Ja
Hæmoglobinkoncentration ≤10 mg/dL
Produktlinje HyClone
Mycoplasma påvist Nej
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret