Få mere at vide
Cytiva Hyclone™ Defineret føtalt bovint serum (US)
Artikelnummer. 10772634
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
Bestrålet
Bestrålet (25 til 40 doser)
HEJ, IRR - 25 til 40 doser
Ingen
Varme inaktiveret
Varme inaktiveret/bestrålet
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Forarbejdning Pakningsstørrelse
10772634 500 ml Varme inaktiveret 500ml
11586531 50 ml Ingen 50ml
12614217 50 ml Varme inaktiveret 50ml
11591821 100 ml Ingen 100ml
12389782 100 ml Varme inaktiveret 100ml
17266886 100 ml HEJ, IRR - 25 til 40 doser -
17276886 100 ml Bestrålet (25 til 40 doser) -
10703464 500 ml Ingen 500ml
12379792 500 ml Varme inaktiveret/bestrålet 500ml
10369407 500 ml Bestrålet 500ml
16231082 500 ml Bestrålet (25 til 40 doser) -
16241082 500 ml Bestrålet (30 til 45 doser) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10772634 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30070.03HI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9160.00 DKK
    6316.54 DKK / 500ml
    Spare 2843.46 DKK
    31% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Anvendes som serum-supplement til in vitro cellekultur af eukaryote celler
  • Maksimer cellekulturvækst
  • Testet for endotoksin, hæmoglobin og yderligere biokemiske assays
  • Filtreret gennem serielle 40 nm porestørrelsesklassificerede filtre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser 1, 25 Dihydroxy D-vitamin, Albumin, Alkalisk fosfatase, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blod Urea Nitrogen, Kalcium, Caroten, Chlorid, Kolesterol, Kobber, Kreatinin, Folat, Gamma Globulin, Glukose, HDL, IgG, Uorganisk fosfor, Insulin, Jern, Lactat dehydrogenase, LDL, Magnesium, Niacin, Osmolalitet, Procent mætning, pH, Fosfolipider, Kalium, Progesteron, Retinol, Selen, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Tocopherol, Total bilirubin, Totalt protein, Triglycerider, C-vitamin
Certificeringer/compliance Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
Farve Amber
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2 til 8 °C.
Arter Bovine
Alder Fetal
Oprindelsesland USA
Form Frozen
Format Bottle
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 500 ml
Serum behandling Heat-inactivated
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 40 nm
Grad Defineret
Forarbejdning Varme inaktiveret
Testet for Blåtunge, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Kvæg RSV, BVDV, Cytopatogene midler, Hemadsorberende midler, Rabies virus, Reovirus
Endotoksin koncentration ≤10 EU/ml
Varme inaktiveret Ja
Hæmoglobinkoncentration ≤10 mg/dL
Produktlinje HyClone
Mycoplasma påvist Nej
Osmolalitet 280 to 360 mOsm/kg
pH 6.7 to 7.6
Proteinindhold 3 to 4.5 g/dL
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret
Gamma-irradiated No