Få mere at vide
Cytiva Hyclone™ Defineret føtalt bovint serum (US)
Artikelnummer. 10369407
Mængde:
50 ml
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
Bestrålet
Bestrålet (25 til 40 doser)
HI, Irr - 25 til 40 doser
Ingen
Varme inaktiveret
Varmeinaktiveret/bestrålet
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 10369407
Brand: Cytiva SH30070.03IR
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som serum-supplement til in vitro cellekultur af eukaryote celler
  • Maximize cell culture growth
  • Tested for endotoxin, hemoglobin, and additional biochemical assays
  • Filtered through serial 40 nm pore-size rated filters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser 1, 25 Dihydroxy Vitamin D, Albumin, Alkaline Phosphatase, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Carotene, Chloride, Cholesterol, Copper, Creatinine, Folate, Gamma Globulin, Glucose, HDL, IgG, Inorganic Phosphorus, Insulin, Iron, Lactate Dehydrogenase, LDL, Magnesium, Niacin, Osmolality, Percent Saturation, pH, Phospholipids, Potassium, Progesterone, Retinol, Selenium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Tocopherol, Total Bilirubin, Total Protein, Triglycerides, Vitamin C
Certificeringer/compliance Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Indhold og opbevaring Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
Oprindelsesland United States
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 500 ml
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetode Sequential-filtered, 40 nm
Grad Defined
Forarbejdning Bestrålet
Testet for Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Endotoksin koncentration ≤ 10 EU/mL
Varme inaktiveret No
Hæmoglobinkoncentration ≤ 10 mg/dL
Produktlinje HyClone
Mycoplasma påvist No
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA Inspected