Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Føtalt bovint serum (US), trækul/dextranbehandlet
Mængde:
50 ml
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Gamma Irr, 25 til 40 doser
Gammabestrålet
Ingen
Varme inaktiveret
Varme inaktiveret:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Beskrivelse
- Forarbejdet ved hjælp af en proprietær kul/dextran-behandling, der har vist sig at reducere niveauet af mange hormoner og vækstfaktorer
- Dette serum analyseres for en række komponenter før og efter behandling for at sikre effektiviteten af behandlingen
- Trækul/dextranbehandling har vist sig at være effektiv til at reducere steroidniveauer til brug af serum i receptorundersøgelser eller østrogenrelaterede undersøgelser
- Andre undersøgelser viser, at kul/dextranbehandlinger kan bruges til at minimere lot-til-lot serumvariabilitet
- Filtreret gennem tre sekventielle 100 nm (0,1μ m) porestørrelsesklassificerede filtre
- Før dispensering samles hvert parti serum ved hjælp af ægte poolteknologi for at sikre ensartethed og konsistens mellem flaskerne
Tekniske data
Tekniske data
| Yderligere analyser | 25 Dihydroxy D-vitamin, 17 Beta Østradiol, Albumin, Alkalisk fosfatase |
| Certificeringer/compliance | EMEA-certificeret |
| Indhold og opbevaring | Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C. |
| Oprindelsesland | USA |
| Specialitet Type | Trækul/Dextran filtreret |
| Mængde | 500 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Sekventielt filtreret, 100 nm |
| Grad | Specialitet filtreret |
| Forarbejdning | Gamma Irr, 25 til 40 doser |
| Vis mere |