Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Føtalt bovint serum (US), trækul/dextranbehandlet
Mængde:
50 ml
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Gamma Irr, 25 til 40 doser
Gammabestrålet
Ingen
Varme inaktiveret
Varme inaktiveret:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Yderligere analyser | 1,Blodurinstof Nitrogen,Calcitonin,Calcium,Caroten,Chlorid,Corticosteron,Cortisol,Creatinin,Estrone,Folat,25 Dihydroxy Vitamin D,FSH,Glucose,IgG,Uorganisk fosfor,Insulin,Lactat Dehydrogeniacin,LH,Ponetassiumiacin,LH, Østradiol, Retinol, SGOT, SGPT, Natrium, T3, T4, Testosteron, Tocopherol, Total Bilirubin, Total Protein, Albumin, TSH, C-vitamin, Alkalisk fosfatase, B1, B12, B2, B6, Biotin |
| Indhold og opbevaring | Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C |
| Oversigt | Trækul/dextranbehandlet føtalt bovint serum, amerikansk oprindelse, ingen |
| Oprindelsesland | USA |
| Specialitet Type | Trækul/Dextran filtreret |
| Mængde | 50 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Sekventielt filtreret, 100 nm |
| Grad | Specialitet filtreret |
| Forarbejdning | Ingen |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Faresætning
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- UNKNOWN ACUTE-2.1% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 2.1% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.