Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Føtalt bovint serum (US), trækul/dextranbehandlet
Artikelnummer. 12339782
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Gamma Irr, 25 til 40 doser
Gammabestråling
Ingen
Varme inaktiveret
Varme inaktiveret:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Forarbejdning Varme inaktiveret Pakningsstørrelse
12339782 500 ml Gammabestråling Nej 500ml
10611235 500 ml Ingen Nej 500ml
12329782 500 ml Varme inaktiveret Ja 500ml
12319782 100 ml Varme inaktiveret Ja 100ml
12634217 50 ml Varme inaktiveret Ja 50ml
12389772 50 ml Ingen Nej 50ml
11571821 100 ml Ingen Nej 100ml
16201082 500 ml Gamma Irr, 25 til 40 doser Nej -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12339782 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30068.03IR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Øg væksten af celler med amerikansk oprindelse HyClone™ Trækul/Dextran-behandlet føtalt bovint serum (FBS), der indeholder reducerede niveauer af mange hormoner og vækstfaktorer.
  • Forarbejdet med en veludviklet kul-/dextran-behandling, som har vist sig at reducere niveauerne af mange hormoner og vækstfaktorer
  • Dette serum vurderes for forskellige komponenter før og efter behandlingen for at sikre behandlingens effektivitet
  • Kul/dextran-behandling har vist sig effektiv til at reducere steroidniveauer til brug af serum i receptorstudier eller østrogenrelaterede undersøgelser
  • Andre studier indikerer, at kul-/dextran-behandlinger kan bruges til at minimere variation i serum fra parti til parti
  • Filtreret gennem tre sekventielle 100 nm (0,1 μm) porestørrelsesklassificerede filtre
  • Før dosering samles hver batch serum ved hjælp af ægte poolteknologi for at sikre ensartethed og konsistens mellem flaskerne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser 1, 25 Dihydroxy D-vitamin, 17 Beta Estradiol, Albumin, Alkalisk fosfatase, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blodurea-nitrogen, Calcitonin, Calcium, Karoten, Klorid, Kortikosteron, Kortisol, Kreatinin, Estrone, Folat, FSH, Glukose, IgG, Uorganisk fosfor, Insulin, Laktatdehydrogenase, LH, Niacin, Kalium, Progesteron, Retinol, SGOT, SGPT, Natrium, T3, T4, Testosteron, Tocopherol, Total Bilirubin, Total Protein, TSH, C-vitamin
Certificeringer/compliance EMEA-certificeret
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når serum er tøet op, bør den opbevares ved 2° til 8 °C.
Oversigt Trækul/Dextran behandlet foster bovint serum, amerikansk oprindelse, gamma-bestrålet
Oprindelsesland USA
Mængde 500 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielfiltreret, 100 nm, bestrålet
Grad Specialfiltreret
Forarbejdning Gammabestråling
Testet for Bluetongue, Bovin adenovirus, Bovin parvovirus, Kvæg RSV, BVDV, Cytopatogene midler, Hemadsorbing-agenter, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoksin koncentration ≤ 10 EU/ml
Varme inaktiveret Nej
Hæmoglobinkoncentration ≤ 20 mg/dL
Mycoplasma påvist Nej
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret