Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Føtalt bovint serum (US), trækul/dextranbehandlet
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Yderligere analyser | 1,Blodurinstof Nitrogen,Calcitonin,Calcium,Caroten,Chlorid,Corticosteron,Cortisol,Creatinin,Estrone,Folat,25 Dihydroxy Vitamin D,FSH,Glucose,IgG,Uorganisk fosfor,Insulin,Lactat Dehydrogeniacin,LH,Ponetassiumiacin,LH, Østradiol, Retinol, SGOT, SGPT, Natrium, T3, T4, Testosteron, Tocopherol, Total Bilirubin, Total Protein, Albumin, TSH, C-vitamin, Alkalisk fosfatase, B1, B12, B2, B6, Biotin |
| Farve | Amber |
| Indhold og opbevaring | Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C |
| Oversigt | Trækul/dextranbehandlet føtalt bovint serum, amerikansk oprindelse, ingen |
| Arter | Bovine |
| Alder | Fetal |
| Oprindelsesland | USA |
| Form | Frozen |
| Format | Bottle |
| Specialitet Type | Charcoal/Dextran Filtered |
| Vis mere |