Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Føtalt bovint serum (US), trækul/dextranbehandlet
Artikelnummer. 10611235
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Gamma Irr, 25 til 40 doser
Gammabestråling
Ingen
Varme inaktiveret
Varme inaktiveret:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Forarbejdning Varme inaktiveret unitSize
10611235 500 ml Ingen Nej 500ml
12339782 500 ml Gammabestråling Nej 500ml
12329782 500 ml Varme inaktiveret Ja 500ml
12319782 100 ml Varme inaktiveret Ja 100ml
12634217 50 ml Varme inaktiveret Ja 50ml
12389772 50 ml Ingen Nej 50ml
11571821 100 ml Ingen Nej 100ml
16201082 500 ml Gamma Irr, 25 til 40 doser Nej -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10611235 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30068.03
Discount Lab Supplies
Brug rabatkode 28170
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Øg væksten af celler med amerikansk oprindelse HyClone™ Trækul/Dextran-behandlet føtalt bovint serum (FBS), der indeholder reducerede niveauer af mange hormoner og vækstfaktorer.
  • Forarbejdet ved hjælp af en proprietær kul/dextran-behandling, der har vist sig at reducere niveauet af mange hormoner og vækstfaktorer
  • Dette serum analyseres for en række komponenter før og efter behandling for at sikre effektiviteten af behandlingen
  • Trækul/dextranbehandling har vist sig at være effektiv til at reducere steroidniveauer til brug af serum i receptorundersøgelser eller østrogenrelaterede undersøgelser
  • Andre undersøgelser viser, at kul/dextranbehandlinger kan bruges til at minimere lot-til-lot serumvariabilitet
  • Filtreret gennem tre sekventielle 100 nm (0,1μ m) porestørrelsesklassificerede filtre
  • Før dispensering samles hvert parti serum ved hjælp af ægte poolteknologi for at sikre ensartethed og konsistens mellem flaskerne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser 1, 25  Dihydroxy D-vitamin, 17 Beta Østradiol, Albumin, Alkalisk fosfatase, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blod Urea Nitrogen, Calcitonin, Kalcium, Caroten, Chlorid, Kortikosteron, Kortisol, Kreatinin, Estron, Folat, FSH, Glukose, IgG, Uorganisk fosfor, Insulin, Lactat dehydrogenase, LH, Niacin, Kalium, Progesteron, Retinol, SGOT, SGPT, Natrium, T3, T4, Testosteron, Tocopherol, Total bilirubin, Totalt protein, TSH, C-vitamin
Certificeringer/compliance EMEA-certificeret
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C.
Oversigt Trækul/dextranbehandlet føtalt bovint serum, amerikansk oprindelse, ingen
Oprindelsesland USA
Mængde 500 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
Grad Specialitet filtreret
Forarbejdning Ingen
Testet for Blåtunge, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Kvæg RSV, BVDV, Cytopatogene midler, Hemadsorberende midler, Rabies virus, Reovirus
Endotoksin koncentration ≤10 EU/ml
Varme inaktiveret Nej
Hæmoglobinkoncentration ≤20 mg/dL
Mycoplasma påvist Nej
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret