Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Føtalt bovint serum, super lavt IgG
Mængde:
500 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Oprindelsesland | USA |
| Form | Serum |
| Produkttype | Fetal Bovine Serum |
| Mængde | 500 mL |
| Grad | Super lavt IgG |
| Forarbejdning | Varmeinaktiveret, bestrålet (25 til 40 kGy) |
| Volumen (metrisk) | 500 mL |
| Til brug med (applikation) | Forbedring af cellekulturvækst |
| Varme inaktiveret | Ja |
| IgG niveauer | Super lav |
| Vis mere |