Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Føtalt bovint serum, super lavt IgG
Artikelnummer. p-7087569
Mængde:
50 ml
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 17226916
Brand: Cytiva SH30898.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedrer cellekulturvækst, behandlet via protein G-kromatografi for væsentligt at reducere immunoglobulin G (IgG) niveauer
  • Bearbejdet ved hjælp af protein G-kromatografi for at reducere niveauerne til dem, der kræves til produktion af monoklonalt antistof
  • Designet til applikationer, hvor ekstremt lave niveauer af naturligt bovint IgG er påkrævet
  • Kromatografisk behandlet for at reducere IgG-niveauer til mindre end 5μ g/ml, mens de stadig bevarer fremragende cellevækstegenskaber
  • Til brug i monoklonalt antistofproduktion, virusudbredelse og immunoassayprocedurer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring <-10 °C
Oprindelsesland USA
Form Væske
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 50 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 40 nm
Forarbejdning Ingen
Endotoksin koncentration ≤10 EU/ml
Til brug med (applikation) Monoklonal antistofproduktion, virusudbredelse og immunoassay-procedurer
Varme inaktiveret Nej
Hæmoglobinkoncentration ≤10 mg/dL
IgG niveauer ≤5μ g/ml
Produktlinje HyClone