Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Karakteriseret føtalt bovint serum (New Zealand)
Artikelnummer. p-7087567
Mængde:
500 ml
1 l
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 35 doser)
Bestrålet
Bestrålet (30 til 40 doser)
None
Varmeinaktiveret
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. 17256906
Brand: Cytiva SH30406.02IR2535
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedre vækst af celler med New Zealand HyClone™ Karakteriseret føtalt bovint serum.
  • HyClone Karakteriseret føtalt bovint serum (FBS), New Zealand Origin er omhyggeligt indsamlet, behandlet og filtreret i vores egen New Zealand facilitet.
  • Den store udstrækning af Stillehavet har beskyttet New Zealands ’øer mod mange udefrakommende påvirkninger, både geografisk og biologisk.
  • En af fordelene ved denne isolation er, at New Zealand har de færrest rapporterede kvægsygdomme i verden, hvilket gør Karakteriseret FBS, New Zealand Origin til en fremragende kilde til bovint serum, da det giver større sikkerhed.
  • Karakteriseret FBS, New Zealand Origin filtreres gennem tre sekventielle 100 nm (0,1)μ m) porestørrelsesklassificerede filtre.
  • Før dispensering samles hvert parti serum for at sikre ensartethed og konsistens mellem flaskerne (ægte poolteknologi).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Progesteron, Klorid, Insulin, Uorganisk Fosfor, PTH, Glukose, Kolesterol, Kobber, HDL, Magnesium, LDL, Selen, Triglycerider, IgG, Gamma Globulin, pH, Fosfolipider, Osmolalitet, Alkalisk Fosfatase, Jern, Lactat Percent, SG, SG, Dehydrogenase, PT. B1, B2, B6, Niacin, Biotin, Retinol, Caroten, Tocopherol, B12, Folat, Vitamin C, 1, 25 Dihydroxy D-vitamin, Total Protein, Albumin og Blod Urea Nitrogen
Indhold og opbevaring Opbevares ved eller under -10 °C
Oprindelsesland New Zealand
Form Væske
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 500 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
Grad Karakteriseret
Forarbejdning Bestrålet (25 til 35 doser)
Testet for Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, cytopatogene midler, hæmadsorberende midler, rabiesvirus og reovirus
Endotoksin koncentration ≤20 EU/ml
Varme inaktiveret Nej
Hæmoglobinkoncentration ≤25 mg/dL
Produktlinje HyClone
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret