Få mere at vide
Cytiva Hyclone™ Karakteriseret føtalt bovint serum (Australien)
Artikelnummer. 17276896
Mængde:
500 ml
1 l
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
Bestrålet (25 til 35 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
HI, Irr - 25 til 40 doser
HI, Irr - 30 til 45 doser
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 17276896
Brand: Cytiva SH30084.03IH3045
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Karakteriseret FBS bestrålet er sammenlignelig med FBS af højeste kvalitet fra andre leverandører, men er lavere prissat end defineret FBS.
  • Filtered through 3 sequential 0.1 μm pore size filters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Alkaline Phosphate, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Glucose, Iron, TIBC, Percent Saturation, Gamma Globulin, IgG, pH, Osmolality
Certificeringer/compliance AQIS
Indhold og opbevaring Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
Oprindelsesland Australia
Form Liquid
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 500 ml
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetode Sequential Triple-filtered, 100 nm, True Pool Technology
Grad Characterized
Forarbejdning HI, Irr - 30 til 45 doser
Testet for Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Varme inaktiveret Yes
Produktlinje HyClone
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA Inspected