Få mere at vide
Cytiva Hyclone™ Karakteriseret føtalt bovint serum (Australien)
Artikelnummer. 17266896
Mængde:
500 ml
1 l
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
Bestrålet (25 til 35 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
HI, Irr - 25 til 40 doser
HI, Irr - 30 til 45 doser
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 17266896
Brand: Cytiva SH30084.03IH2540
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Karakteriseret FBS bestrålet er sammenlignelig med FBS af højeste kvalitet fra andre leverandører, men er lavere prissat end defineret FBS.
  • Filtreret gennem 3 sekventielle 0,1μ m porestørrelse filtre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Alkalisk fosfat, laktatdehydrogenase, SGPT, SGOT, totalt protein, albumin, urinstof i blodet, nitrogen, kreatinin, total bilirubin, natrium, kalium, calcium, klorid, uorganisk fosfor, glukose, jern, TIBC, procentmætning, gammaglobulin, pH, Osg-globulin,
Certificeringer/compliance AQIS
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2 til 8 °C.
Oprindelsesland Australien
Form Væske
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 500 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventiel tredobbelt filtreret, 100 nm
Grad Karakteriseret
Forarbejdning HI, Irr - 25 til 40 doser
Testet for Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogene midler, Hæmadsorberende midler, Rabiesvirus, Reovirus
Varme inaktiveret Ja
Produktlinje HyClone
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret