Learn More
Cytiva Hyclone™ Karakteriseret føtalt bovint serum (Australien)
Product Code. 17216946
Click to view available options
Mængde:
500 ml
1 l
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
Bestrålet (25 til 35 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
HI, Irr - 25 til 40 doser
HI, Irr - 30 til 45 doser
Varme inaktiveret
Unit Size:
500ml
Product Code. 17216946
Brand: Cytiva SH30084.04IR3045
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Karakteriseret FBS bestrålet er sammenlignelig med FBS af højeste kvalitet fra andre leverandører, men er lavere prissat end defineret FBS.
  • Filtered through 3 sequential 0.1 μm pore size filters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Yderligere analyser Alkaline Phosphate, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Glucose, Iron, TIBC, Percent Saturation, Gamma Globulin, IgG, pH, Osmolality
Certificeringer/compliance AQIS
Indhold og opbevaring Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
Oprindelsesland Australia
Form Liquid
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 1 l
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetode Sequential Triple-filtered, 100 nm, True Pool Technology
Grad Characterized
Forarbejdning Bestrålet (30 til 45 doser)
Testet for Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Varme inaktiveret No
Produktlinje HyClone
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA Inspected