Få mere at vide
Cytiva Hyclone™ Karakteriseret føtalt bovint serum (Australien)
Mængde:
500 ml
1 l
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
Bestrålet (25 til 35 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
HI, Irr - 25 til 40 doser
HI, Irr - 30 til 45 doser
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
- Filtered through 3 sequential 0.1 μm pore size filters
Tekniske data
Tekniske data
| Yderligere analyser | Alkaline Phosphate, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Glucose, Iron, TIBC, Percent Saturation, Gamma Globulin, IgG, pH, Osmolality |
| Certificeringer/compliance | AQIS |
| Indhold og opbevaring | Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C. |
| Oprindelsesland | Australia |
| Form | Liquid |
| Produkttype | Fetal Bovine Serum |
| Mængde | 1 l |
| Sterilitet | Sterile |
| Steriliseringsmetode | Sequential Triple-filtered, 100 nm, True Pool Technology |
| Grad | Characterized |
| Vis mere |