Få mere at vide
Cytiva Hyclone™ Karakteriseret føtalt bovint serum (Australien)
Mængde:
500 ml
1 l
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
Bestrålet (25 til 35 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
HI, Irr - 25 til 40 doser
HI, Irr - 30 til 45 doser
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
- Filtreret gennem 3 sekventielle 0,1μ m porestørrelse filtre
Tekniske data
Tekniske data
| Yderligere analyser | Alkalisk fosfat, laktatdehydrogenase, SGPT, SGOT, totalt protein, albumin, urinstof i blodet, nitrogen, kreatinin, total bilirubin, natrium, kalium, calcium, klorid, uorganisk fosfor, glukose, jern, TIBC, procentmætning, gammaglobulin, pH, Osg-globulin, |
| Certificeringer/compliance | AQIS |
| Indhold og opbevaring | Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2 til 8 °C. |
| Oprindelsesland | Australien |
| Produkttype | Fetal Bovine Serum |
| Mængde | 500 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Sekventiel tredobbelt filtreret, 100 nm |
| Grad | Karakteriseret |
| Forarbejdning | Bestrålet (30 til 45 doser) |
| Vis mere |