Få mere at vide
Cytiva Hyclone™ Karakteriseret føtalt bovint serum (Australien)
Artikelnummer. 11950958
Mængde:
500 ml
1 l
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
Bestrålet (25 til 35 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
HI, Irr - 25 til 40 doser
HI, Irr - 30 til 45 doser
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 11950958
Brand: Cytiva SH30084.03HI
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Karakteriseret FBS bestrålet er sammenlignelig med FBS af højeste kvalitet fra andre leverandører, men er lavere prissat end defineret FBS.
  • Filtreret gennem 3 sekventielle 0,1μ m porestørrelse filtre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance AQIS
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2 til 8 °C.
Oprindelsesland Australien
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 500 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventiel tredobbelt filtreret, 100 nm
Forarbejdning Varme inaktiveret
Testet for Blåtunge, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Kvæg RSV, BVDV, Cytopatogene midler, Hemadsorberende midler, Rabies virus, Reovirus
Varme inaktiveret Ja
Produktlinje HyClone
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret