Få mere at vide
Cytiva HyClone™ ES screenet karakteriseret føtalt bovint serum, amerikansk oprindelse
Mængde:
100 mL
500 mL
Varme inaktiveret:
Ja
Nej
Beskrivelse
ES-screenet FBS understøtter væksten af udifferentierede murine embryonale stamceller. Screeningen omfatter pletteringseffektivitet, kolonimorfologi og toksicitetstest.
Tekniske data
Tekniske data
| Oprindelsesland | USA |
| Form | Væske |
| Specialitet Type | ES-celle screenet |
| Mængde | 100 mL |
| Steriliseringsmetode | 40 nm filtrering |
| Endotoksin koncentration | ≤10 EU/ml |
| Varme inaktiveret | Nej |
| Hæmoglobinkoncentration | ≤10 mg/dL |