Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Dulbeccos fosfatbufret saltvandsopløsning
Artikelnummer. 11581811
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
1 l
1000 ml
6 x 500 ml
10 l
20 l
6 x 1000 ml
Koncentration:
1 stk.
10 gange
Med tilsætningsstoffer:
Ingen
Kalcium, Magnesium
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen Calcium, Ingen magnesium
Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød
Ingen fenolrød
Pakningsstørrelse:
10 L
1000ml
100ml
20 L
500ml
Pakke med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Koncentration Med tilsætningsstoffer Uden tilsætningsstoffer unitSize
11581811 100 ml 1 stk. Ingen Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød 100ml
10687974 6 x 1000 ml 1 stk. Ingen Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød Pakke med 6
10540853 1000 ml 1 stk. Kalcium, Magnesium Ingen fenolrød 1000ml
11591811 10 l 1 stk. Ingen Ingen Calcium, Ingen magnesium 10 L
11511821 6 x 500 ml 1 stk. Ingen Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød Pakke med 6
10044823 6 x 500 ml 1 stk. Kalcium, Magnesium Ingen fenolrød Pakke med 6
10708144 1000 ml 1 stk. Ingen Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød 1000ml
10798134 500 ml 1 stk. Kalcium, Magnesium Ingen fenolrød 500ml
10317052 500 ml 1 stk. Ingen Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød 500ml
12882946 1 l 10 gange Ingen Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød 1000ml
10021352 500 ml 10 gange Ingen Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød 500ml
11586511 20 l 1 stk. Ingen Ingen Calcium, Ingen magnesium 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11581811 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30028.01
Buffer cellekultur med PBS i opløsning.
  • Format: Flydende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Fremstillet under cGMP og ISO 9001 certificerede faciliteter
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C
Oversigt HyClone Dulbecco's Phosphate Buffered Salines (DPBS) Uden Calcium, Magnesium, Phenol Red
Koncentration 1 stk.
Form Væske
Produkttype Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Ingen
Uden tilsætningsstoffer Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød
Endotoksin niveau ≤0,025 EU/ml
Til brug med (applikation) Fungerer som en vandings-, transport- eller fortyndingsvæske, samtidig med at cellernes tonicitet og levedygtighed bevares i en begrænset periode
Osmolalitet 276 ±10mOsm/kg H2O
pH 7 til 7,6
Mængde 100 ml