Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Dulbeccos fosfatbufret saltvandsopløsning Artikelnummer.: 10708144
Cytiva HyClone™ Dulbeccos fosfatbufret saltvandsopløsning
Artikelnummer. 10708144
1000 mL, 1 X, Ingen, Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød, 1000ml
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
1000 mL
6 x 500 mL
10 L
20 L
6 x 1000 mL
Koncentration:
1 X
10 X
Med tilsætningsstoffer:
Ingen
Kalcium, Magnesium
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen Calcium, Ingen magnesium
Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød
Ingen fenolrød
Pakningsstørrelse:
10 L
1000ml
100ml
20 L
500ml
Pakke med 6
Artikelnummer. 10708144
Brand: Cytiva SH30028.03
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Buffer cellekultur med PBS i opløsning.
  • Format: Flydende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Fremstillet under cGMP og ISO 9001 certificerede faciliteter
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C
Oversigt HyClone Dulbecco's Phosphate Buffered Salines (DPBS) Uden Calcium, Magnesium, Phenol Red
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Ingen
Uden tilsætningsstoffer Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød
Endotoksin niveau ≤0,025 EU/ml
Til brug med (applikation) Fungerer som en vandings-, transport- eller fortyndingsvæske, samtidig med at cellernes tonicitet og levedygtighed bevares i en begrænset periode
Osmolalitet 276 ±10mOsm/kg H2O
pH 7 til 7,6
Mængde 1000 mL
Regulatorisk status RUO
Produkttitel
Cytiva HyClone™ Dulbeccos fosfatbufret saltvandsopløsning >