Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Dulbeccos fosfatbufret saltvandsopløsning
Mængde:
100 ml
500 ml
1 l
1000 ml
6 x 500 ml
10 l
20 l
6 x 1000 ml
Koncentration:
1 stk.
10 gange
Med tilsætningsstoffer:
Ingen
Kalcium, Magnesium
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen Calcium, Ingen magnesium
Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød
Ingen fenolrød
Pakningsstørrelse:
10 L
1000ml
100ml
20 L
500ml
Pakke med 6
Beskrivelse
- Format: Flydende
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Fremstillet under cGMP og ISO 9001 certificerede faciliteter |
| Indhold og opbevaring | 15° til 30 °C |
| Oversigt | HyClone Dulbecco's Phosphate Buffered Salines (DPBS) med calcium, magnesium, uden phenolrød |
| Koncentration | 1 stk. |
| Form | Væske |
| Produkttype | Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | 0,1μ m Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Kalcium, Magnesium |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen fenolrød |
| Vis mere |