Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Dulbecco's fosfatbufret saltvand, pulver
Artikelnummer. 10021342 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 L
2 x 5 L
50 L
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5kg
50 L
Pakke med 2
Artikelnummer. 10021342
Brand: Cytiva SH30013.03
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Buffer cellekultur med HyClone™ Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (PBS), Pulver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
Indhold og opbevaring 2° til 8° C
Form Pulver
Sterilitet Ikke steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen Calcium, Ingen magnesium
Mængde 10 L