Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Dulbecco's fosfatbufret saltvand, pulver
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Buffer cellekultur med HyClone™ Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (PBS), Pulver.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8° C |
| Form | Pulver |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen Calcium, Ingen magnesium |
| Mængde | 10 l |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium sulfide nonahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H290-Kan ætse metaller.
- EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.